CAS RN 790-41-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Anhídrido clorobenzoico, TRC
CAS: 790-41-0 Fórmula molecular: C14H8Cl2O3 Peso molecular (g/mol): 295.12 Sinónimo: Benzoic acid, 4-chloro-, anhydride (9CI),Benzoic acid, p-chloro-, anhydride (6CI,7CI,8CI),4-Chlorobenzoic acid anhydride,NSC 404992,p-Chlorobenzoic acid anhydride,p-Chlorobenzoic anhydride Nombre IUPAC: (4-clorobenzoilo) 4-clorobenzoato SMILES: Clc1ccc(cc1)C(=O)OC(=O)c2ccc(Cl)cc2