Learn More
4-Anhídrido clorobenzoico, TRC
Código de producto. 30365728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365728 100 mg -
30363314 250 mg 250 miligramos
30357864 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC427630100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 790-41-0
Fórmula molecular C14H8Cl2O3
Peso molecular (g/mol) 295.12
Sinónimo Benzoic acid, 4-chloro-, anhydride (9CI), Benzoic acid, p-chloro-, anhydride (6CI,7CI,8CI), 4-Chlorobenzoic acid anhydride, NSC 404992, p-Chlorobenzoic acid anhydride, p-Chlorobenzoic anhydride
Nombre IUPAC (4-clorobenzoilo) 4-clorobenzoato
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)OC(=O)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzoic anhydride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8Cl2O3/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(17)19-14(18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.985