CAS RN 7790-31-0
IUPAC Nombre:
magnesium(2+) diiodide
Sinónimos:
magnesium iodide
Peso molecular (g/mol):
278.11
Fórmula molecular:
I2Mg
InChi Key:
BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
[Mg++].[I-].[I-]