Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Iodide |
| CAS | 7790-31-0 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | I2Mg |
| Sinónimo | magnesium iodide mgi2, mgi2, diiodomagnesium, magnesium iodide, magnesium iodide, powder trace metals basis, magnesium iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis, magnesium iodide, ultra dry metals basis , ampouled under argon, magnesium iodide, ultra dry metals basis ,-10 mesh beads, ampouled under argon |
| Clave InChI | BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Mg+2].[I-].[I-] |
| Nombre IUPAC | diyoduro de magnesio |
| Peso molecular (g/mol) | 278.114 |
| PubChem CID | 66322 |
| Mostrar más |