CAS RN 7779-41-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,1-Dimetoxidecano, TRC
CAS: 7779-41-1 Fórmula molecular: C12H26O2 Peso molecular (g/mol): 202.33 Sinónimo: Dimethyl Acetal Decanal,NSC 46132 SMILES: CCCCCCCCCC(OC)OC