Learn More
1,1-Dimetoxidecano, TRC
Código de producto. 30386182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386182 25 g
30376997 100 g
30378638 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386182 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46167025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7779-41-1
Fórmula molecular C12H26O2
Peso molecular (g/mol) 202.33
Sinónimo Dimethyl Acetal Decanal, NSC 46132
SMILES CCCCCCCCCC(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethoxydecane
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13-2)14-3/h12H,4-11H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1933