CAS RN 77758-50-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-pentinil p-tosilato, 90%, TRC
CAS: 77758-50-0 Fórmula molecular: C12 H14 O3 S Peso molecular (g/mol): 238.3 Sinónimo: 4-Pentynyl P-Tosylate Nombre IUPAC: pent-4-ynil 4-metilbenzenosulfonato SMILES: Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCC#C