Learn More
4-pentinil p-tosilato, 90%, TRC
Código de producto. 30421413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421413 100 mg 100 miligramos
30411981 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30421413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP285050100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77758-50-0
Fórmula molecular C12 H14 O3 S
Peso molecular (g/mol) 238.3
Sinónimo 4-Pentynyl P-Tosylate
Nombre IUPAC pent-4-ynil 4-metilbenzenosulfonato
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentynyl p-Tosylate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O3S/c1-3-4-5-10-15-16(13,14)12-8-6-11(2)7-9-12/h1,6-9H,4-5,10H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0664