CAS RN 777-95-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,6-Dioxaciclododecano-7,12-diona, TRC
CAS: 777-95-7 Fórmula molecular: C10H16O4 Peso molecular (g/mol): 200.23 Sinónimo: Adipic Acid Cyclic Tetramethylene Ester SMILES: O=C1OCCCCOC(CCCC1)=O