Learn More
1,6-Dioxaciclododecano-7,12-diona, TRC
Código de producto. 30004557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004557 1 mg 1 miligramo
30003443 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4853051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 777-95-7
Fórmula molecular C10H16O4
Peso molecular (g/mol) 200.23
Sinónimo Adipic Acid Cyclic Tetramethylene Ester
SMILES O=C1OCCCCOC(CCCC1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Dioxacyclododecane-7,12-dione
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O4/c11-9-5-1-2-6-10(12)14-8-4-3-7-13-9/h1-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1049
Porcentaje de pureza >95%