CAS RN 775304-57-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
PTC-124, TRC
CAS: 775304-57-9 Fórmula molecular: C15H9FN2O3 Peso molecular (g/mol): 284.24 Sinónimo: Ataluren PCT 124,3-[5-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-benzoic Acid,PTC-124 Nombre IUPAC: 3-[5-(2-fluorofenil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]ácido benzoico SMILES: OC(=O)c1cccc(c1)c2noc(n2)c3ccccc3F