CAS RN 77094-11-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Amino-3,4-dimetil-3H-imidazo[4,5-f]quinolínea, TRC
CAS: 77094-11-2 Fórmula molecular: C12 H12 N4 Peso molecular (g/mol): 212.25 Sinónimo: 3,4-Dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine,2-Amino-3,4-dimethylimidazo[4,5-f]quinoline,MeIQ,Methyl-IQ Nombre IUPAC: 3,4-dimetilimidazo[4,5-f]quinolina-2-amina SMILES: Cc1cc2ncccc2c3nc(N)n(C)c13