Learn More
2-Amino-3,4-dimetil-3H-imidazo[4,5-f]quinolínea, TRC
Código de producto. 18072310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18072310 25 mg 25 miligramos
18000420 10 mg 10 miligramos
18000730 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18072310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60520025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77094-11-2
Fórmula molecular C12 H12 N4
Peso molecular (g/mol) 212.25
Sinónimo 3,4-Dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 2-Amino-3,4-dimethylimidazo[4,5-f]quinoline, MeIQ, Methyl-IQ
Nombre IUPAC 3,4-dimetilimidazo[4,5-f]quinolina-2-amina
SMILES Cc1cc2ncccc2c3nc(N)n(C)c13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,4-dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N4/c1-7-6-9-8(4-3-5-14-9)10-11(7)16(2)12(13)15-10/h3-6H,1-2H3,(H2,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.1062
Porcentaje de pureza >95%