CAS RN 77074-42-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6Alfa-Metila Prednisolona 17-Hemisuccinato, TRC
CAS: 77074-42-1 Fórmula molecular: C26H34O8 Peso molecular (g/mol): 474.54 Sinónimo: (6α,11β)-17-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-11,21-dihydroxy-6-methylpregna- 1,4-diene-3,20-dione; SMILES: [H][C@]1([C@@]23[H])[C@]([C@](C=C4)(C)C([C@@H](C)C1)=CC4=O)([H])[C@@H](O)C[C@@]2([C@](C(CO)=O)(OC(CCC(O)=O)=O)CC3)C