Learn More
6Alfa-Metila Prednisolona 17-Hemisuccinato, TRC
Código de producto. 30011363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011363 1 mg 1 miligramo
30005113 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3263001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77074-42-1
Fórmula molecular C26H34O8
Peso molecular (g/mol) 474.54
Sinónimo (6α,11β)-17-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-11,21-dihydroxy-6-methylpregna- 1,4-diene-3,20-dione;
SMILES [H][C@]1([C@@]23[H])[C@]([C@](C=C4)(C)C([C@@H](C)C1)=CC4=O)([H])[C@@H](O)C[C@@]2([C@](C(CO)=O)(OC(CCC(O)=O)=O)CC3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha-Methyl Prednisolone 17-Hemisuccinate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34O8/c1-14-10-16-17-7-9-26(20(30)13-27,34-22(33)5-4-21(31)32)25(17,3)12-19(29)23(16)24(2)8-6-15(28)11-18(14)24/h6,8,11,14,16-17,19,23,27,29H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,31,32)/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.2254
Porcentaje de pureza >95%