CAS RN 77-03-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Piperidiona, LoGiCal
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.