Learn More
Piperidiona, LoGiCal
Código de producto. 30460788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460788 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460788 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1672.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperidione
CAS 77-03-2
Nombres de analitos o componentes Piperidione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H15 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,3-Diethyl-2,4-dioxopiperidine, 3,3-Diethylpiperidine-2,4-dione, Ascron, Dihyprylon, Dihyprylone, NSC 75628, Nu 1510, Piperidion, Piperidione, Sedulon, Tusseval, 2,4-Piperidinedione, 3,3-diethyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO2/c1-3-9(4-2)7(11)5-6-10-8(9)12/h3-6H2,1-2H3,(H,10,12)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC1(CC)C(=O)CCNC1=O
Nombre IUPAC 3,3-dietilpiperidina-2,4-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 169.22
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.1103 g/mol