accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3H3COONH(R)OHO

CAS RN 76985-10-9

IUPAC Nombre: (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(naphthalen-2-yl)propanoate
Sinónimos: (2R)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-(naphthalen-2-yl)propanoate
Peso molecular (g/mol): 314.36
Fórmula molecular: C18H20NO4
InChi Key: URKWHOVNPHQQTM-OAHLLOKOSA-M
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)C([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados