Learn More
Boc-3-(2-naftil)-D-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-3-(2-Naphthyl)-D-alanine |
| CAS | 76985-10-9 |
| Fórmula molecular | C18H21NO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (alphaR)-alpha-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-naphthalenepropanoic Acid, (R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(naphthalen-2-yl)propionic Acid, BOC-(2-naphthyl)-D-alanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(16(20)21)11-12-8-9-13-6-4-5-7-14(13)10-12/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-naftaleno-2-ilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 315.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.1471 |