CAS RN 76959-24-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Dehidro Aldosterona, TRC
CAS: 76959-24-5 Fórmula molecular: C21H26O5 Peso molecular (g/mol): 358.43 Sinónimo: (11beta)-11,21-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-18-al,delta1-Aldosterone,11beta,21-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-18-al,1-Dehydroaldosterone SMILES: C[C@]12C=CC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@]4(C[C@H](O)[C@H]23)C=O