Learn More
1-Dehidro Aldosterona, TRC
Código de producto. 30355007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355007 5 mg 5 miligramos
30349652 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30355007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2291055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76959-24-5
Fórmula molecular C21H26O5
Peso molecular (g/mol) 358.43
Sinónimo (11beta)-11,21-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-18-al, delta1-Aldosterone, 11beta,21-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-18-al, 1-Dehydroaldosterone
SMILES C[C@]12C=CC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@]4(C[C@H](O)[C@H]23)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dehydro Aldosterone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h6-8,14-17,19,22-23,25H,2-5,9-11H2,1H3/t14-,15+,16+,17-,19-,20-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.178