accessibility menu, dialog, popup

UserName

HK

CAS RN 7693-26-7

IUPAC Nombre: potassium hydride
Sinónimos: potassium hydride
Peso molecular (g/mol): 40.11
Fórmula molecular: HK
InChi Key: OCFVSFVLVRNXFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H-].[K+]

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados