CAS RN 76769-07-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-[2-Cloro-4-(trifluorometil)fenilo]-D-valina, TRC
CAS: 76769-07-8 Fórmula molecular: C12H13ClF3NO2 Peso molecular (g/mol): 295.69 Sinónimo: (R)-2-((2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)-3-methylbutanoic Acid Nombre IUPAC: (2R)-2-[2-cloro-4-(trifluorometil)anilino]-3-ácido metilbutanoico SMILES: CC(C)[C@@H](Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F)C(=O)O