Learn More
N-[2-Cloro-4-(trifluorometil)fenilo]-D-valina, TRC
Código de producto. 30137549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137549 1 g 1 g
30009212 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4217851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76769-07-8
Fórmula molecular C12H13ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 295.69
Sinónimo (R)-2-((2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)-3-methylbutanoic Acid
Nombre IUPAC (2R)-2-[2-cloro-4-(trifluorometil)anilino]-3-ácido metilbutanoico
SMILES CC(C)[C@@H](Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-D-valine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13ClF3NO2/c1-6(2)10(11(18)19)17-9-4-3-7(5-8(9)13)12(14,15)16/h3-6,10,17H,1-2H3,(H,18,19)/t10-/m1/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0587