accessibility menu, dialog, popup

UserName

OH

CAS RN 766-00-7

IUPAC Nombre: 2-cyclopentylethan-1-ol
Sinónimos: 2-hydroxyethylcyclopentane
Peso molecular (g/mol): 114.19
Fórmula molecular: C7H14O
InChi Key: JEXQWCBPEWHFKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCC1CCCC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados