Learn More
2-Ciclopentiletanol, +98%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyclopentylethanol |
| Densidad | 0.92 |
| Punto de ebullición | 182°C |
| Temperatura de inflamación | 70°C (158°F) |
| Índice de refracción | 1.4585 |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 2069860 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.19 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |