Learn More
Ciclopentanoetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentaneethanol |
| CAS | 766-00-7 |
| Fórmula molecular | C7H14O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Cyclopentaneethanol, 2-Cyclopentylethanol, 2-Cyclopentylethyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h7-8H,1-6H2 |
| SMILES | OCCC1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-ciclopentiletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 114.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.1045 |