accessibility menu, dialog, popup

UserName

OONOONOO

CAS RN 7659-29-2

IUPAC Nombre: 3,5-dinitrobenzene-1,2-bis(olate)
Sinónimos: 3,5-dinitrobenzene-1,2-bis(olate)
Peso molecular (g/mol): 198.09
Fórmula molecular: C6H2N2O6
InChi Key: VDCDWNDTNSWDFJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [O-]C1=CC(=CC(=C1[O-])[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados