Learn More
3,5-Dinitrobenzeno-1,2-diol, Mikromol™
Código de producto. 30052493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052493 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052493 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1221.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3,5-Dinitrobenzeno-1,2-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol
CAS 7659-29-2
Nombres de analitos o componentes 3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H4 N2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol, Entacapone Imp. E (EP), Entacapone Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N2O6/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,9-10H
SMILES Oc1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 3,5-dinitrobenceno-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 200.11
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0069 g/mol