accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OH

CAS RN 76350-90-8

IUPAC Nombre: {2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl}methanol
Sinónimos: {2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl}methanol
Peso molecular (g/mol): 198.27
Fórmula molecular: C14H14O
InChi Key: BGTLHJPGBIVQLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(CO)C=CC=C1C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados