Learn More
2-Metil-3-bifenilmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Methyl-3-biphenylyl)methanol |
| CAS | 76350-90-8 |
| Fórmula molecular | C14 H14 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Bifenthrin alcohol metabolite |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O/c1-11-13(10-15)8-5-9-14(11)12-6-3-2-4-7-12/h2-9,15H,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(CO)cccc1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2-metil-3-fenilfenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 198.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.1045 |