accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2POHHOOOHO

CAS RN 76326-31-3

IUPAC Nombre: 2-amino-5-phosphonopentanoic acid
Sinónimos: 2-amino-5-phosphovaleric acid apv acid app acid
Peso molecular (g/mol): 197.13
Fórmula molecular: C5H12NO5P
InChi Key: VOROEQBFPPIACJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados