Learn More
DL-2-amino-5-fosfonopentanoico ácido (TRC),
Código de producto. 30240806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240806 5 mg 5 miligramos
30240679 10 mg 10 miligramos
30240697 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6275505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76326-31-3
Fórmula molecular C5H12NO5P
Peso molecular (g/mol) 197.13
Sinónimo 5-Phosphononorvaline, (±)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, (±)-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, 2-APV, 2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, 2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, 5-Phosphono-DL-norvaline, AP 5, AP 5 (amino acid), APV, DL-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, DL-AP5
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-5-fosfonopentanoico
SMILES NC(CCCP(=O)(O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0453