accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNNHONNNNOHNNNHO

CAS RN 760952-88-3

IUPAC Nombre: 3-(4-{[bis({[1-(3-hydroxypropyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methyl})amino]methyl}-1H-1,2,3-triazol-1-yl)propan-1-ol
Sinónimos: 3-(4-{[bis({[1-(3-hydroxypropyl)-1,2,3-triazol-4-yl]methyl})amino]methyl}-1,2,3-triazol-1-yl)propan-1-ol
Peso molecular (g/mol): 434.51
Fórmula molecular: C18H30N10O3
InChi Key: VAKXPQHQQNOUEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCCN1C=C(CN(CC2=CN(CCCO)N=N2)CC2=CN(CCCO)N=N2)N=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados