Learn More
Tris(3-hidroxipropiltriazolilmetil)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine |
| CAS | 760952-88-3 |
| Fórmula molecular | C18H30N10O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,4',4''-[Nitrilotris(methylene)]tris[1H-1,2,3-triazole-1-propanol], THPTA, Tris[(3-hydroxypropyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H30N10O3/c29-7-1-4-26-13-16(19-22-26)10-25(11-17-14-27(23-20-17)5-2-8-30)12-18-15-28(24-21-18)6-3-9-31/h13-15,29-31H,1-12H2 |
| SMILES | OCCCn1cc(CN(Cc2cn(CCCO)nn2)Cc3cn(CCCO)nn3)nn1 |
| Nombre IUPAC | 3-[4-[[bis[[1-(3-hidroxipropil)triazol-4-il]metil]amino]metil]triazol-1-il]propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 434.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.2502 |