Learn More
Tocris Bioscience™ THPTA
Descripción
THPTA is a click chemistry auxiliary reagent. It is a stabilizing ligand for copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris[(1-(3-hydroxypropyl)-1 H-1,2,3-triazol-4-yl]methyl)amine |
| CAS | 760952-88-3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Objetivo | General Laboratory Research Reagent |
| Fórmula molecular | C18H30N10O3 |
| Pureza | 0.95 |