accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COO(R)NH(S)H3CON(S)HOOOHOOHO(Z)

CAS RN 76095-16-4

IUPAC Nombre: (2S)-1-[(2S)-2-{[(2R)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid; (2Z)-but-2-enedioic acid
Sinónimos: maleic acid; vasotec
Peso molecular (g/mol): 492.53
Fórmula molecular: C24H32N2O9
InChi Key: OYFJQPXVCSSHAI-BMSLDGIRSA-N
SMILES: OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCOC(=O)[C@@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (3)
Certificaciones/conformidad 
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)