Learn More
Maleato de enalapril, Mikromol™
Descripción
Maleato de enalapril
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Enalapril Maleate |
| CAS | 76095-16-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Enalapril Maleate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H28 N2 O5 . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Enalapril Maleate, L-Proline, N-[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), L-Proline, 1-[N-[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl]-, (S)-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Acetensil, Alphrin, Amprace, Analept, Antiprex, BQL, Benalipril, Biocronil, Bitensil, Cardiovet, Controlvas, Converten, Convertin, Ednyt, Elfonal, Enacard, Enaladil, Enalapril maleate, Enaloc, Enapren, Enapril, Enaprin, Enaril, Envas, Glioten, Hipoartel, Hytrol, Innovace, Innovade, Inoprilat, Invoril, Kenopril, Lapril, Lotrial, MK 421, MK 421 maleate, Minipril, Naprilene, Naritec, Nuril, Olivin, Pres, Presil, Pressotec, Renavace, Renitec, Renitek, Reniten, Renivace, Repantril, Sintec, Tenace, Unaril, Unipril, Vasopril, Vasotec, Xanef |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28N2O5.C4H4O4/c1-3-27-20(26)16(12-11-15-8-5-4-6-9-15)21-14(2)18(23)22-13-7-10-17(22)19(24)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-6,8-9,14,16-17,21H,3,7,10-13H2,1-2H3,(H,24,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,16-,17-;/m0./s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-but-2-enedioico; ácido (2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoil]pirrolidin-2-carboxílico |
| Mostrar más |