Learn More
Enalapril maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16442139
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16442139 1 g 1 g
16420888 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16442139 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0331A
MedChemExpress Enalapril (maleate) (MK-421 (maleate)), the active metabolite of enalapril, is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Enalapril (maleate) (MK-421 (maleate)), the active metabolite of enalapril, is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enalapril maleate
CAS 76095-16-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32N2O9
Cantidad 1 g
Sinónimo MK-421 maleate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (101.52 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (67.67 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)[C@H]1N(C([C@H](C)N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)=O)CCC1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 492.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.52
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus