accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFNHS

CAS RN 76041-72-0

IUPAC Nombre: 5-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridine-2-thione
Sinónimos: 5-(trifluoromethyl)-1H-pyridine-2-thione
Peso molecular (g/mol): 179.16
Fórmula molecular: C6H4F3NS
InChi Key: YFSCXLSUZZXNHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CNC(=S)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados