Learn More
5-Trifluorometil-2-tiopiridona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Trifluoromethyl-2-thio-pyridone |
| CAS | 76041-72-0 |
| Fórmula molecular | C6 H4 F3 N S |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc(S)nc1 |
| Nombre IUPAC | 5-(trifluorometil)piridina-2-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 179.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0017 |