CAS RN 76014-80-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Oxo-4-(3-piridil)butanal, TRC
CAS: 76014-80-7 Fórmula molecular: C9H9NO2 Peso molecular (g/mol): 163.17 Sinónimo: gamma-Oxo-3-pyridinebutanal,4-Oxo-1-(3-pyridyl)-1-butanone; Nombre IUPAC: 4-oxo-4-piridina-3-ilbutanal SMILES: O=CCCC(=O)c1cccnc1