Learn More
4-Oxo-4-(3-piridil)butanal, TRC
Código de producto. 30011986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011986 10 mg 10 miligramos
30004378 1 mg 1 miligramo
30004919 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO85925010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76014-80-7
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.17
Sinónimo gamma-Oxo-3-pyridinebutanal, 4-Oxo-1-(3-pyridyl)-1-butanone;
Nombre IUPAC 4-oxo-4-piridina-3-ilbutanal
SMILES O=CCCC(=O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-4-(3-pyridyl)butanal
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO2/c11-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5-7H,2,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0633