accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(R)N(R)(S)(S)OH3COOH3COHN(E)

CAS RN 76-66-4

IUPAC Nombre: methyl (2E)-2-[(3R,6'R,7'S,8'aS)-6'-ethyl-2-oxo-1,2,3',5',6',7',8',8'a-octahydro-2'H-spiro[indole-3,1'-indolizin]-7'-yl]-3-methoxyprop-2-enoate
Sinónimos: rhynchophylline
Peso molecular (g/mol): 384.48
Fórmula molecular: C22H28N2O4
InChi Key: DAXYUDFNWXHGBE-KAXDATADSA-N
SMILES: CC[C@H]1CN2CC[C@@]3([C@@H]2C[C@@H]1\C(=C/OC)C(=O)OC)C(=O)NC1=CC=CC=C31
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados