Learn More
Rhynchophylline, MedChemExpress
Descripción
Rhyncholphylline, an alkaloid isolated from Uncaria, shows potent inhibition of lipopolysaccharide (LPS)-induced NO production in rat primary microglial cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rhynchophylline |
| CAS | 76-66-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H28N2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (65.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@@H](CC)C4)([H])N4CC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 384.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.47 |
| Mostrar más |