Learn More
Rincofilina, TRC
Código de producto. 30138102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138102 100 mg 100 miligramos
30132681 25 mg 25 miligramos
30003548 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138102 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR414180100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-66-4
Fórmula molecular C22 H28 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 384.47
Sinónimo Spiro[3H-indole-3,1'(5'H)-indolizine]-7'-acetic acid, 6'-ethyl-1,2,2',3',6',7',8',8'a-octahydro-α-(methoxymethylene)-2-oxo-, methyl ester, (αE,1'R,6'R,7'S,8'aS)-, Corynoxan-16-carboxylic acid, 16,17-didehydro-17-methoxy-2-oxo-, methyl ester, (7β,16E,20α)-, Rhyncophylline (6CI,7CI,8CI), Mitrinermin, Mitrinermine, NSC 21731, Rhynchophyllin, Rhynchophylline, Spiro[3H-indole-3,1'(5'H)-indolizine]-7'-acetic acid, 6'-ethyl-1,2,2',3',6',7',8',8'a-octahydro-α-(methoxymethylene)-2-oxo-, methyl ester, [1'R-[1'α,6'β,7'α(E),8'aβ]]-
Nombre IUPAC metil(E)-2-[(3R,6'R,7'S,8'aS)-6'-etil-2-oxospiro[1H-indol-3,1'-3,5,6,7,8,8a-hexahidro-2H-indolizina]-7'-il]-3-metoxiprop-2-enoato
SMILES CC[C@H]1CN2CC[C@@]3([C@@H]2C[C@@H]1\C(=C/OC)\C(=O)OC)C(=O)Nc4ccccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhynchophylline
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28N2O4/c1-4-14-12-24-10-9-22(17-7-5-6-8-18(17)23-21(22)26)19(24)11-15(14)16(13-27-2)20(25)28-3/h5-8,13-15,19H,4,9-12H2,1-3H3,(H,23,26)/b16-13+/t14-,15-,19-,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.2049