accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONHOH

CAS RN 75937-12-1

IUPAC Nombre: tert-butyl N-(6-hydroxyhexyl)carbamate
Sinónimos: tert-butyl N-(6-hydroxyhexyl)carbamate
Peso molecular (g/mol): 217.31
Fórmula molecular: C11H23NO3
InChi Key: BDLPJHZUTLGFON-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados