Learn More
N-Boc-6-hidroxihexilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-6-hydroxyhexylamine |
| CAS | 75937-12-1 |
| Fórmula molecular | C11 H23 N O3 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H23NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9-13/h13H,4-9H2,1-3H3,(H,12,14) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | N-(6-hidroxihexil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 217.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.1678 |