CAS RN 75896-68-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-cloro-7-metoxi-2-metilquinolina, TRC
CAS: 75896-68-3 Fórmula molecular: C11H10NOCl Peso molecular (g/mol): 207.66 Nombre IUPAC: 4-cloro-7-metaxi-2-metilquinolina SMILES: COc1ccc2c(Cl)cc(C)nc2c1