Learn More
4-cloro-7-metoxi-2-metilquinolina, TRC
Código de producto. 30366246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366246 100 mg 100 miligramos
30365826 500 mg 500 miligramos
30360441 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366246 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC596955100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75896-68-3
Fórmula molecular C11H10NOCl
Peso molecular (g/mol) 207.66
Nombre IUPAC 4-cloro-7-metaxi-2-metilquinolina
SMILES COc1ccc2c(Cl)cc(C)nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10ClNO/c1-7-5-10(12)9-4-3-8(14-2)6-11(9)13-7/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0451